N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943850-1G
OR943850-250MG
OR943850-500MG
APOSOR943850-1GEA
654
EUR
APOSOR943850-1G
APOSOR943850-250MG
APOSOR943850-500MG
N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₆N₂O·2ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09997816 CAS-Nummer: 122894-40-0 |