N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943596-1G
OR943596-250MG
OR943596-5G
APOSOR943596-1GEA
197
EUR
APOSOR943596-1G
APOSOR943596-250MG
APOSOR943596-5G
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine
Formel:
C₁₁H₁₇N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00972061 CAS-Nummer: 42882-36-0 |