3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR943164-1G
OR943164-5G
APOSOR943164-1GEA
56.7
EUR
APOSOR943164-1G
APOSOR943164-5G
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
3-Nitro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Schmelzpunkt: 230…240 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00069003 CAS-Nummer: 22888-56-8 |