Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,4-Dimethylpyridin-2-amine
OR942290-1G OR942290-250MG
APOSOR942290-1GEA 597 EUR
APOSOR942290-1G APOSOR942290-250MG
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Formel: C₇H₁₀N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00956049
CAS-Nummer: 45699-12-5