Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR942222-1G
OR942222-5G
APOSOR942222-1GEA
68.3
EUR
APOSOR942222-1G
APOSOR942222-5G
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Formel:
C₆H₉BrO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20625735 CAS-Nummer: 4935-00-6 |