6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl N-(6-oxohexyl)carbamate
OR941901-250MG OR941901-1G
APOSOR941901-250MGEA 582 EUR
APOSOR941901-250MG APOSOR941901-1G
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
6-Aminohexanal, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD12031715
CAS-Nummer: 80860-42-0