2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941401-1G
OR941401-250MG
APOSOR941401-1GEA
487
EUR
APOSOR941401-1G
APOSOR941401-250MG
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile
Formel:
C₉H₉NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18826226 CAS-Nummer: 494209-23-3 |