tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941093-1G OR941093-5G
APOSOR941093-1GEA 270 EUR
APOSOR941093-1G APOSOR941093-5G
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00471042
CAS-Nummer: 79201-39-1