Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940640-1G OR940640-250MG
APOSOR940640-1GEA 377 EUR
APOSOR940640-1G APOSOR940640-250MG
Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate 95%
Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate
Formel: C₇H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD11149655
CAS-Nummer: 71922-62-8