Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939727-1G OR939727-25G OR939727-5G
APOSOR939727-1GEA 102 EUR
APOSOR939727-1G APOSOR939727-25G APOSOR939727-5G
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18835431
CAS-Nummer: 83395-39-5