Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR939384-1G
OR939384-250MG
APOSOR939384-1GEA
0
EUR
APOSOR939384-1G
APOSOR939384-250MG
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate
Formel:
C₆H₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03428327 CAS-Nummer: 56290-86-9 |