3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-O-methylgallate, Methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxybenzoate
OR939191-1G
OR939191-5G
APOSOR939191-1GEA
172
EUR
APOSOR939191-1G
APOSOR939191-5G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester
Formel:
C₉H₁₀O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00183269 CAS-Nummer: 3934-86-9 |