Ethenesulphonyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939136-1G OR939136-250MG
APOSOR939136-1GEA 255 EUR
APOSOR939136-1G APOSOR939136-250MG
Ethenesulphonyl chloride 96%
Ethenesulphonyl chloride
Formel: C₂H₃ClO₂S
Siedepunkt: 30…31 °C (1 mm Hg)
Dichte: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19200056
CAS-Nummer: 6608-47-5
UN-Nummer: 2920
ADR: 8+3,II