1-Methyl-DL-proline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-DL-Me-Pro-OH, 1-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR938983-1G OR938983-250MG OR938983-500MG
APOSOR938983-1GEA 654 EUR
APOSOR938983-1G APOSOR938983-250MG APOSOR938983-500MG
1-Methyl-DL-proline 97%
1-Methyl-DL-proline
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 129.157 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01605583
CAS-Nummer: 68078-09-1