Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938707-10G OR938707-1G OR938707-5G
APOSOR938707-10GEA 134 EUR
APOSOR938707-10G APOSOR938707-1G APOSOR938707-5G
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate
Formel: C₆H₁₀O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203928
CAS-Nummer: 53662-85-4