3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938577-1G OR938577-250MG
APOSOR938577-1GEA 24.4 EUR
APOSOR938577-1G APOSOR938577-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11046639
CAS-Nummer: 90674-26-3