1-(Boc-amino)-2,3-butadiene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938527-250MG
OR938527-500MG
APOSOR938527-250MGEA
219
EUR
APOSOR938527-250MG
APOSOR938527-500MG
1-(Boc-amino)-2,3-butadiene 96%
1-(Boc-amino)-2,3-butadiene
Formel:
C₉H₁₅NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18252670 CAS-Nummer: 92136-43-1 |