4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyano-4-((phenylcarbonothioyl)thio)pentanoic acid
OR938448-1G
OR938448-5G
APOSOR938448-1GEA
60.9
EUR
APOSOR938448-1G
APOSOR938448-5G
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂S₂ Siedepunkt: 473 °C Schmelzpunkt: 94…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10698690 CAS-Nummer: 201611-92-9 |