(R)-Octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR934263-1G
OR934263-250MG
APOSOR934263-1GEA
702
EUR
APOSOR934263-1G
APOSOR934263-250MG
(R)-Octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine dihydrochloride 97%
(R)-Octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₄N₂O·2ClH Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD27986913 CAS-Nummer: 1126432-04-9 |