tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR933962-10G OR933962-1G OR933962-5G
APOSOR933962-10GEA 1710 EUR
APOSOR933962-10G APOSOR933962-1G APOSOR933962-5G
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28502553
CAS-Nummer: 1356476-38-4