(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[(2R)-Pyrrolidin-2-yl]pyrrolidine dihydrochloride
OR933773-1G
OR933773-250MG
APOSOR933773-1GEA
473
EUR
APOSOR933773-1G
APOSOR933773-250MG
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₆N₂·2ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27952641 CAS-Nummer: 913702-34-8 |