4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933391-1G OR933391-250MG
APOSOR933391-1GEA 790 EUR
APOSOR933391-1G APOSOR933391-250MG
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Formel: C₁₂H₁₅NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02234571
CAS-Nummer: 71885-44-4