tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933135-1G
OR933135-5G
APOSOR933135-1GEA
232
EUR
APOSOR933135-1G
APOSOR933135-5G
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate
Formel:
C₉H₁₆N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09909493 CAS-Nummer: 128304-84-7 |