4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(tert-Butyl)-N-methylaniline
OR932750-1G OR932750-250MG
APOSOR932750-1GEA 310 EUR
APOSOR932750-1G APOSOR932750-250MG
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
4-tert-Butyl-N-methylaniline
Formel: C₁₁H₁₇N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111157
CAS-Nummer: 5279-59-4