2-Biphenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932405-1G
OR932405-250MG
APOSOR932405-1GEA
221
EUR
APOSOR932405-1G
APOSOR932405-250MG
2-Biphenylacetic acid 97%
2-Biphenylacetic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06208460 CAS-Nummer: 14676-52-9 |