(R)-S-tert-Butyl 2-methylpropane-2-sulphinothioate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932024-1G OR932024-250MG
APOSOR932024-1GEA 192 EUR
APOSOR932024-1G APOSOR932024-250MG
(R)-S-tert-Butyl 2-methylpropane-2-sulphinothioate 95%
(R)-S-tert-Butyl 2-methylpropane-2-sulphinothioate
Formel: C₈H₁₈OS₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460193
CAS-Nummer: 67734-35-4