tert-Butyl cyanomethylpropylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931864-1G
OR931864-250MG
APOSOR931864-1GEA
806
EUR
APOSOR931864-1G
APOSOR931864-250MG
tert-Butyl cyanomethylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl cyanomethylpropylcarbamate
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09953056 CAS-Nummer: 1247796-07-1 |