1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931806-1G
OR931806-250MG
APOSOR931806-1GEA
400
EUR
APOSOR931806-1G
APOSOR931806-250MG
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₈H₉NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11505317 CAS-Nummer: 101001-68-7 |