Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930722-1G OR930722-250MG
APOSOR930722-1GEA 487 EUR
APOSOR930722-1G APOSOR930722-250MG
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111478
CAS-Nummer: 394735-17-2