1-(Dimethylamino)-2-methylpropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930662-1G OR930662-5G
APOSOR930662-1GEA 77.3 EUR
APOSOR930662-1G APOSOR930662-5G
1-(Dimethylamino)-2-methylpropan-2-ol 95%
1-(Dimethylamino)-2-methylpropan-2-ol
Formel: C₆H₁₅NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11934288
CAS-Nummer: 14123-48-9
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III