tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Boc-aminomethyl)pyrazole
OR930419-100MG
OR930419-1G
OR930419-250MG
APOSOR930419-100MGEA
130
EUR
APOSOR930419-100MG
APOSOR930419-1G
APOSOR930419-250MG
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate
Formel:
C₉H₁₅N₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12820298 CAS-Nummer: 1107620-72-3 |