4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR929583-1G OR929583-250MG
APOSOR929583-1GEA 418 EUR
APOSOR929583-1G APOSOR929583-250MG
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD21332885
CAS-Nummer: 1384954-82-8