Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929284-1G OR929284-250MG
APOSOR929284-1GEA 538 EUR
APOSOR929284-1G APOSOR929284-250MG
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13249350
CAS-Nummer: 27171-87-5