3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928959-1G OR928959-5G
APOSOR928959-1GEA 219 EUR
APOSOR928959-1G APOSOR928959-5G
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691768
CAS-Nummer: 915922-34-8