tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl (3-oxocyclopentyl)carbamate
OR928719-10G OR928719-1G OR928719-5G
APOSOR928719-10GEA 395 EUR
APOSOR928719-10G APOSOR928719-1G APOSOR928719-5G
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09751875
CAS-Nummer: 847416-99-3