6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Carboxy-6-(piperidin-1-yl)pyridine, 1-(6-Carboxypyridin-2-yl)piperidine, 6-(Piperidin-1-yl)picolinic acid
OR9285-1G
OR9285-250MG
APOSOR9285-1GEA
323
EUR
APOSOR9285-1G
APOSOR9285-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Schmelzpunkt: 97.5…101.5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08435860 CAS-Nummer: 868755-50-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |