1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(5-Formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)thiophene, 5-Formyl-1-methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR9283-1G
OR9283-250MG
APOSOR9283-1GEA
192
EUR
APOSOR9283-1G
APOSOR9283-250MG
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₈N₂OS Schmelzpunkt: 76…77 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08435884 CAS-Nummer: 879896-48-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |