2-Naphthalenepropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927985-1G
OR927985-250MG
OR927985-5G
APOSOR927985-1GEA
30.1
EUR
APOSOR927985-1G
APOSOR927985-250MG
APOSOR927985-5G
2-Naphthalenepropanoic acid 97%
Formel:
C₁₃H₁₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00092742 CAS-Nummer: 21658-35-5 |