1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Benzylazetidine-2-carboxamide
OR927776-1G
OR927776-250MG
APOSOR927776-1GEA
493
EUR
APOSOR927776-1G
APOSOR927776-250MG
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658337 CAS-Nummer: 40432-40-4 |