5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927735-1G OR927735-500MG
APOSOR927735-1GEA 754 EUR
APOSOR927735-1G APOSOR927735-500MG
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formel: C₇H₈N₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846608
CAS-Nummer: 1214901-53-7