Chloromethyl ethyl carbonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927715-1G
OR927715-5G
APOSOR927715-1GEA
77
EUR
APOSOR927715-1G
APOSOR927715-5G
Chloromethyl ethyl carbonate 97%
Chloromethyl ethyl carbonate
Formel:
C₄H₇ClO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00137995 CAS-Nummer: 35179-98-7 |