6-Methylchromon Hydrat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927025-1G
OR927025-5G
APOSOR927025-1GEA
132
EUR
APOSOR927025-1G
APOSOR927025-5G
6-Methylchromon Hydrat 95%
6-Methylchromon Hydrat
Formel:
C₁₀H₈O₂·xH₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00209598 CAS-Nummer: 314041-54-8 |