3'-(N-Methylacetyl)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926748-100MG OR926748-1G OR926748-250MG
APOSOR926748-100MGEA 154 EUR
APOSOR926748-100MG APOSOR926748-1G APOSOR926748-250MG
3'-(N-Methylacetyl)acetophenone 95%
3'-(N-Methylacetyl)acetophenone
Formel: C₉H₁₁NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16470104
CAS-Nummer: 42865-75-8