tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl ethyl(2-hydroxyethyl)carbamate
OR926561-25G
OR926561-5G
APOSOR926561-25GEA
352
EUR
APOSOR926561-25G
APOSOR926561-5G
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Formel:
C₉H₁₉NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973117 CAS-Nummer: 152192-95-5 |