6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926202-1G OR926202-250MG
APOSOR926202-1GEA 719 EUR
APOSOR926202-1G APOSOR926202-250MG
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₇H₈N₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846607
CAS-Nummer: 1239647-61-0