Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 2-(pyridin-2-yl)acetate
OR926158-1G OR926158-250MG
APOSOR926158-1GEA 358 EUR
APOSOR926158-1G APOSOR926158-250MG
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19441884
CAS-Nummer: 150059-62-4