7-Methyl-DL-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-DL-Trp(7-Me)-OH, 2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR926023-1G OR926023-250MG
APOSOR926023-1GEA 192 EUR
APOSOR926023-1G APOSOR926023-250MG
7-Methyl-DL-tryptophan 97%
7-Methyl-DL-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Molekulargewicht: 218.252 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056926
CAS-Nummer: 17332-70-6