3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1-Benzylpyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
OR925794-100MG OR925794-250MG
APOSOR925794-100MGEA 143 EUR
APOSOR925794-100MG APOSOR925794-250MG
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃N₃·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23703523
CAS-Nummer: 1427475-21-5