4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925449-1G
OR925449-5G
APOSOR925449-1GEA
38.7
EUR
APOSOR925449-1G
APOSOR925449-5G
4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
4-Hydroxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₅ClO₃S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09833838 CAS-Nummer: 4025-67-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |