2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924774-1G
OR924774-250MG
OR924774-5G
APOSOR924774-1GEA
137
EUR
APOSOR924774-1G
APOSOR924774-250MG
APOSOR924774-5G
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine 98%
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Formel:
C₉H₉N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11840239 CAS-Nummer: 19959-77-4 |